2-Amino-4-chloro-6-methylpyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR480212-1G OR480212-250MG OR480212-5G
APOSOR480212-1GEA 37.7 EUR
APOSOR480212-1G APOSOR480212-250MG APOSOR480212-5G
2-Amino-4-chloro-6-methylpyridine 97%
2-Amino-4-chloro-6-methylpyridine
Formula: C₆H₇ClN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00800671
Núm. CAS: 36340-61-1