4-Amino-1,2,5-thiadiazole-3-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR480213-10G OR480213-1G OR480213-5G
APOSOR480213-10GEA 908 EUR
APOSOR480213-10G APOSOR480213-1G APOSOR480213-5G
4-Amino-1,2,5-thiadiazole-3-carboxylic acid 97%
4-Amino-1,2,5-thiadiazole-3-carboxylic acid
Formula: C₃H₃N₃O₂S
MW: 145,1400 g/mol
Pto. de fusión: 217…218 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00718830
Núm. CAS: 2829-58-5