5-Vinyluracil 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR480214-1G OR480214-500MG OR480214-5G
APOSOR480214-1GEA 855 EUR
APOSOR480214-1G APOSOR480214-500MG APOSOR480214-5G
5-Vinyluracil 95%
5-Vinyluracil
Formula: C₆H₆N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00913267
Núm. CAS: 37107-81-6