4-Amino-1-boc-piperidine-4-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Amino-1-(tert-butoxycarbonyl)piperidine-4-carboxylic acid
OR480215-25G OR480215-5G
APOSOR480215-25GEA 296 EUR
APOSOR480215-25G APOSOR480215-5G
4-Amino-1-boc-piperidine-4-carboxylic acid 97%
4-Amino-1-boc-piperidine-4-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₂₀N₂O₄
MW: 244.29 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01318728
Núm. CAS: 183673-71-4