2-Chloro-6-hydroxybenzonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR480219-1G OR480219-25G OR480219-5G
APOSOR480219-1GEA 280 EUR
APOSOR480219-1G APOSOR480219-25G APOSOR480219-5G
2-Chloro-6-hydroxybenzonitrile 97%
2-Chloro-6-hydroxybenzonitrile
Formula: C₇H₄ClNO
MW: 153,5658 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01646165
Núm. CAS: 89999-90-6