(S)-N-3-Cyanophenylalanine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: H-Phe(3-CN)-OH
OR480220-5G
APOSOR480220-5GEA 66.7 EUR
APOSOR480220-5G
(S)-N-3-Cyanophenylalanine 97%
(S)-N-3-Cyanophenylalanine
Formula: C₁₀H₁₀N₂O₂
MW: 190,202 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01860885
Núm. CAS: 57213-48-6