2-Amino-3-bromo-5-phenylpyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR480222-1G OR480222-2.5G OR480222-500MG
APOSOR480222-1GEA 338 EUR
APOSOR480222-1G APOSOR480222-2.5G APOSOR480222-500MG
2-Amino-3-bromo-5-phenylpyridine 97%
2-Amino-3-bromo-5-phenylpyridine
Formula: C₁₁H₉BrN₂
MW: 249.12 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02183569
Núm. CAS: 107351-80-4