3-Amino-5-etilpirazol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR480223-10G OR480223-1G OR480223-5G
APOSOR480223-10GEA 207 EUR
APOSOR480223-10G APOSOR480223-1G APOSOR480223-5G
3-Amino-5-etilpirazol 97%
3-Amino-5-etilpirazol
Formula: C₅H₉N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08060982
Núm. CAS: 1904-24-1