2-Amino-2-(2-bromophenyl)acetic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: H-DL-2-Phg(2-Br)-Oh
OR480224-1G OR480224-5G
APOSOR480224-1GEA 90.5 EUR
APOSOR480224-1G APOSOR480224-5G
2-Amino-2-(2-bromophenyl)acetic acid 95%
2-Amino-2-(2-bromophenyl)acetic acid
Formula: C₈H₈BrNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02662413
Núm. CAS: 254762-66-8