2-Chloro-5-phenylpyrazine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR480225-1G OR480225-500MG OR480225-5G
APOSOR480225-1GEA 97.3 EUR
APOSOR480225-1G APOSOR480225-500MG APOSOR480225-5G
2-Chloro-5-phenylpyrazine 95%
2-Chloro-5-phenylpyrazine
Formula: C₁₀H₇ClN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03268585
Núm. CAS: 25844-73-9