(2,5-Dichloro-4-pyridinyl)methanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR480230-1G OR480230-500MG OR480230-5G
APOSOR480230-1GEA 340 EUR
APOSOR480230-1G APOSOR480230-500MG APOSOR480230-5G
(2,5-Dichloro-4-pyridinyl)methanol 97%
(2,5-Dichloro-4-pyridinyl)methanol
Formula: C₆H₅Cl₂NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04125666
Núm. CAS: 866039-42-1