(1H-Indol-4-ylmethyl)amine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR480231-1G OR480231-25G OR480231-5G
APOSOR480231-1GEA 0 EUR
APOSOR480231-1G APOSOR480231-25G APOSOR480231-5G
(1H-Indol-4-ylmethyl)amine 97%
(1H-Indol-4-ylmethyl)amine
Formula: C₉H₁₀N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04973297
Núm. CAS: 3468-18-6