Methyl-4-amino-1-boc-piperidine-4-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 1-Boc-4-Aminopiperidine-4-carboxylate
OR480232-1G OR480232-5G
APOSOR480232-1GEA 99.2 EUR
APOSOR480232-1G APOSOR480232-5G
Methyl-4-amino-1-boc-piperidine-4-carboxylate 95%
Methyl-4-amino-1-boc-piperidine-4-carboxylate
Formula: C₁₂H₂₂N₂O₄
MW: 258.32 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06200674
Núm. CAS: 321997-89-1