Cyclopropane-1,1-dicarboxylic acid mono methyl ester 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR480237-25G OR480237-5G OR480237-100G
APOSOR480237-25GEA 0 EUR
APOSOR480237-25G APOSOR480237-5G APOSOR480237-100G
Cyclopropane-1,1-dicarboxylic acid mono methyl ester 97%
Cyclopropane-1,1-dicarboxylic acid mono methyl ester
Formula: C₆H₈O₄
Pto. Ebullición: 85…87 °C
Pto. de fusión: 47…51 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06800496
Núm. CAS: 113020-21-6