(S)-(-)-1-(4-Clorofenil)etanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (S)-1-(4-Chlorophenyl)ethanol
OR480238-1G OR480238-5G
APOSOR480238-1GEA 82.8 EUR
APOSOR480238-1G APOSOR480238-5G
(S)-(-)-1-(4-Clorofenil)etanol 95%
(S)-(-)-1-(4-Clorofenil)etanol
Formula: C₈H₉ClO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06797296
Núm. CAS: 99528-42-4