1-(2-Nitrophenyl)-1H-pyrazole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR480243-10G
OR480243-1G
OR480243-5G
APOSOR480243-10GEA
674
EUR
APOSOR480243-10G
APOSOR480243-1G
APOSOR480243-5G
1-(2-Nitrophenyl)-1H-pyrazole 97%
1-(2-Nitrophenyl)-1H-pyrazole
Formula:
C₉H₇N₃O₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06661759 Núm. CAS: 25688-17-9 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...