5-Propyl-1H-pyrazol-3-ylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Propyl-1H-pyrazol-3-amine
OR480246-10G OR480246-1G OR480246-5G
APOSOR480246-10GEA 628 EUR
APOSOR480246-10G APOSOR480246-1G APOSOR480246-5G
5-Propyl-1H-pyrazol-3-ylamine 97%
5-Propyl-1H-pyrazol-3-ylamine
Formula: C₆H₁₁N₃
MW: 125,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08061095
Núm. CAS: 126748-58-1