4,6-Dihydro-1H-pyrrolo[3,4-c]pyrazole-5-carboxylic acid tert-butyl ester 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: tert-Butyl 4,6-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrazole-5(1H)-carboxylate
OR480248-1G OR480248-250MG OR480248-500MG
APOSOR480248-1GEA 466 EUR
APOSOR480248-1G APOSOR480248-250MG APOSOR480248-500MG
4,6-Dihydro-1H-pyrrolo[3,4-c]pyrazole-5-carboxylic acid tert-butyl ester 95%
4,6-Dihydro-1H-pyrrolo[3,4-c]pyrazole-5-carboxylic acid tert-butyl ester
Formula: C₁₀H₁₅N₃O₂
MW: 209,25 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08061257
Núm. CAS: 657428-42-7