4-Chloro-2,5-xylidine 98%

Proveedor: Apollo Scientific

Sinónimos: 4-Chloro-2,5-dimethylaniline

OR480249-100G OR480249-25G
APOSOR480249-100GEA 1180 EUR
APOSOR480249-100G APOSOR480249-25G
4-Chloro-2,5-xylidine 98%
4-Chloro-2,5-xylidine
Formula: C₈H₁₀ClN
MW: 155,63 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08445705
Núm. CAS: 20782-94-9

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR