2,6-Diaminopimelic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR480250-25G
OR480250-5G
APOSOR480250-25GEA
941
EUR
APOSOR480250-25G
APOSOR480250-5G
2,6-Diaminopimelic acid 96%
2,6-Diaminopimelic acid
Formula:
C₇H₁₄N₂O₄ Pto. de fusión: 295 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002637 Núm. CAS: 583-93-7 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...