(2-Chloro-4-methoxyphenyl)acetonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(2-Chloro-4-methoxyphenyl)acetonitrile
OR480252-10G OR480252-1G OR480252-5G
APOSOR480252-10GEA 1050 EUR
APOSOR480252-10G APOSOR480252-1G APOSOR480252-5G
(2-Chloro-4-methoxyphenyl)acetonitrile 97%
(2-Chloro-4-methoxyphenyl)acetonitrile
Formula: C₉H₈ClNO
MW: 181,62 g/mol
Pto. de fusión: 41…43 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08445710
Núm. CAS: 170737-93-6