(2-Bromo-3-pyridinyl)methanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Bromo-3-pyridinemethanol, (2-Bromopyridin-3-yl)methanol, 2-Bromo-3-(hydroxymethyl)pyridine
OR480253-10G OR480253-1G OR480253-5G
APOSOR480253-10GEA 651 EUR
APOSOR480253-10G APOSOR480253-1G APOSOR480253-5G
(2-Bromo-3-pyridinyl)methanol 97%
(2-Bromo-3-pyridinyl)methanol
Formula: C₆H₆BrNO
MW: 188,02 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08276300
Núm. CAS: 131747-54-1