7-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 7-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
OR480254-1G OR480254-500MG OR480254-5G
APOSOR480254-1GEA 315 EUR
APOSOR480254-1G APOSOR480254-500MG APOSOR480254-5G
7-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 97%
7-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Formula: C₁₀H₁₃N
MW: 147,2200 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03004622
Núm. CAS: 207451-81-8