(5-Chloro-3-pyridinyl)methanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR480255-1G OR480255-250MG
APOSOR480255-1GEA 71.2 EUR
APOSOR480255-1G APOSOR480255-250MG
(5-Chloro-3-pyridinyl)methanol 97%
(5-Chloro-3-pyridinyl)methanol
Formula: C₆H₆ClNO
Pto. de fusión: 26…28 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09743969
Núm. CAS: 22620-34-4