1-Benzylpyrrolo[2,3-b]pyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR480258-1G OR480258-250MG OR480258-500MG
APOSOR480258-1GEA 49.7 EUR
APOSOR480258-1G APOSOR480258-250MG APOSOR480258-500MG
1-Benzylpyrrolo[2,3-b]pyridine 97%
1-Benzylpyrrolo[2,3-b]pyridine
Formula: C₁₄H₁₂N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09834870
Núm. CAS: 152955-68-5