4-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR480259-250MG OR480259-500MG
APOSOR480259-250MGEA 187 EUR
APOSOR480259-250MG APOSOR480259-500MG
4-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbaldehyde 95%
4-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbaldehyde
Formula: C₈H₅BrN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09880126
Núm. CAS: 1000340-35-1