(3-Chloropyridin-4-yl)methanol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR480260-1G OR480260-250MG OR480260-5G
APOSOR480260-1GEA 98.6 EUR
APOSOR480260-1G APOSOR480260-250MG APOSOR480260-5G
(3-Chloropyridin-4-yl)methanol 98%
(3-Chloropyridin-4-yl)methanol
Formula: C₆H₆ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09910243
Núm. CAS: 79698-53-6