(3-Methylenecyclobutyl)carbamic acid tert-butylester 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR480264-1G OR480264-500MG OR480264-5G
APOSOR480264-1GEA 257 EUR
APOSOR480264-1G APOSOR480264-500MG APOSOR480264-5G
(3-Methylenecyclobutyl)carbamic acid tert-butylester 95%
(3-Methylenecyclobutyl)carbamic acid tert-butylester
Formula: C₁₀H₁₇NO₂
MW: 183,25 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09991757
Núm. CAS: 130369-04-9