6-Bromo[1,8]naphthyridin-2(1H)-one 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR480268-1G OR480268-5G
APOSOR480268-1GEA 199 EUR
APOSOR480268-1G APOSOR480268-5G
6-Bromo[1,8]naphthyridin-2(1H)-one 98%
6-Bromo[1,8]naphthyridin-2(1H)-one
Formula: C₈H₅BrN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11226504
Núm. CAS: 72754-05-3