(2-Oxopyrrolidin-1-yl)phenyl acetic acid, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
OR480270-1G OR480270-500MG OR480270-5G
APOSOR480270-1GEA 315 EUR
APOSOR480270-1G APOSOR480270-500MG APOSOR480270-5G
(2-Oxopyrrolidin-1-yl)phenyl acetic acid, grado técnico
(2-Oxopyrrolidin-1-yl)phenyl acetic acid
Formula: C₁₂H₁₃NO₃
MW: 219.24 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11214950
Núm. CAS: 60729-82-0