1H-Pyrrolo[3,2-c]pyridine-6-carboxylic acid methyl ester 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR480281-1G OR480281-250MG OR480281-500MG
APOSOR480281-1GEA 1640 EUR
APOSOR480281-1G APOSOR480281-250MG APOSOR480281-500MG
1H-Pyrrolo[3,2-c]pyridine-6-carboxylic acid methyl ester 95%
1H-Pyrrolo[3,2-c]pyridine-6-carboxylic acid methyl ester
Formula: C₉H₈N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18425635
Núm. CAS: 1352394-18-3