1,4,5,6-Tetrahydropyrrolo[3,4-c]pyrazole dihydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR480295-1G OR480295-5G
APOSOR480295-1GEA 48.2 EUR
APOSOR480295-1G APOSOR480295-5G
1,4,5,6-Tetrahydropyrrolo[3,4-c]pyrazole dihydrochloride 95%
1,4,5,6-Tetrahydropyrrolo[3,4-c]pyrazole dihydrochloride
Formula: C₅H₉Cl₂N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08457551
Núm. CAS: 157327-47-4