Isoquinoline-4-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR48030-100MG OR48030-250MG
APOSOR48030-100MGEA 14.7 EUR
APOSOR48030-100MG APOSOR48030-250MG
Isoquinoline-4-carbonitrile
Isoquinoline-4-carbonitrile
Formula: C₁₀H₆N₂
Pto. de fusión: 104 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00957039
Núm. CAS: 34846-65-6