4-Bromo-DL-phenylalanine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR480302-10G OR480302-25G
APOSOR480302-10GEA 116 EUR
APOSOR480302-10G APOSOR480302-25G
4-Bromo-DL-phenylalanine 97%
4-Bromo-DL-phenylalanine
Formula: C₉H₁₀BrNO₂
MW: 244.09 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002599
Núm. CAS: 14091-15-7