L-m-Tyrosine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR480304-1G OR480304-5G
APOSOR480304-1GEA 108 EUR
APOSOR480304-1G APOSOR480304-5G
L-m-Tyrosine 95%
L-m-Tyrosine
Formula: C₉H₁₁NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00063059
Núm. CAS: 587-33-7