2-Metilbenzotiazol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR480326-100G OR480326-500G
APOSOR480326-100GEA 85.7 EUR
APOSOR480326-100G APOSOR480326-500G
2-Metilbenzotiazol 98%
2-Metilbenzotiazol
Formula: C₈H₇NS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005794
Núm. CAS: 120-75-2