Benzyl-4-chlorophenyl ketone
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR4804-100G OR4804-25G OR4804-5G
APOSOR4804-100GEA 0 EUR
APOSOR4804-100G APOSOR4804-25G APOSOR4804-5G
Benzyl-4-chlorophenyl ketone
Benzyl-4-chlorophenyl ketone
Formula: C₁₄H₁₁ClO
Pto. de fusión: 103…107 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016342
Núm. CAS: 1889-71-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III