(H-Homocys-OH)₂
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: H-HoCystine-OH, (2S)-2-Amino-4-[[(3S)-3-amino-4-hydroxy-4-oxo-butyl]disulphanyl]butanoic acid, (H-HoCys-OH)2
OR480428-100G OR480428-25G
APOSOR480428-100GEA 304 EUR
APOSOR480428-100G APOSOR480428-25G
(H-Homocys-OH)₂
(H-Homocys-OH)₂
Formula: C₈H₁₆N₂O₄S₂
MW: 268.36 g/mol
Pto. de fusión: 281…284 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00020391
Núm. CAS: 626-72-2