L-Methionine sulphoximine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR480433-1G OR480433-5G
APOSOR480433-1GEA 328 EUR
APOSOR480433-1G APOSOR480433-5G
L-Methionine sulphoximine 98%
L-Methionine sulphoximine
Formula: C₅H₁₂N₂O₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002621
Núm. CAS: 15985-39-4