2-Amino-4,4-dimethylpentanoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: H-DL-3-tBu-Ala-OH, H-β-tBu-DL-Ala-OH
OR480463-1G OR480463-5G
APOSOR480463-1GEA 157 EUR
APOSOR480463-1G APOSOR480463-5G
2-Amino-4,4-dimethylpentanoic acid 98%
2-Amino-4,4-dimethylpentanoic acid
Formula: C₇H₁₅NO₂
MW: 145.202 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066078
Núm. CAS: 106247-35-2