DL-Homoserina 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR480476-100G OR480476-25G
APOSOR480476-100GEA 0 EUR
APOSOR480476-100G APOSOR480476-25G
DL-Homoserina 95%
DL-Homoserina
Formula: C₄H₉NO₃
Pto. de fusión: 187…189 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002618
Núm. CAS: 1927-25-9