2-Chlorobenzothiazole-6-carbonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR480496-1G OR480496-250MG
APOSOR480496-1GEA 157 EUR
APOSOR480496-1G APOSOR480496-250MG
2-Chlorobenzothiazole-6-carbonitrile 95%
2-Chlorobenzothiazole-6-carbonitrile
Formula: C₈H₃ClN₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09743933
Núm. CAS: 80945-83-1