2,5-Dichlorobenzothiazole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR480498-1G OR480498-5G
APOSOR480498-1GEA 0 EUR
APOSOR480498-1G APOSOR480498-5G
2,5-Dichlorobenzothiazole 97%
2,5-Dichlorobenzothiazole
Formula: C₇H₃Cl₂NS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044024
Núm. CAS: 2941-48-2