5-Bromo-2-chlorobenzothiazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Bromo-2-chlorobenzo[d]thiazole
OR480532-1G OR480532-5G
APOSOR480532-1GEA 78.3 EUR
APOSOR480532-1G APOSOR480532-5G
5-Bromo-2-chlorobenzothiazole 95%
5-Bromo-2-chlorobenzothiazole
Formula: C₇H₃BrClNS
MW: 248.53 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09749227
Núm. CAS: 824403-26-1