(S)-2-Boc-aminomethylpyrrolidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR480535-25G OR480535-5G
APOSOR480535-25GEA 725 EUR
APOSOR480535-25G APOSOR480535-5G
(S)-2-Boc-aminomethylpyrrolidine 95%
(S)-2-Boc-aminomethylpyrrolidine
Formula: C₁₀H₂₀N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06796572
Núm. CAS: 141774-70-1