N-Phenylglycine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Anilinoacetic acid, 2-(Phenylamino)acetic acid
OR480573-100G OR480573-25G OR480573-250G OR480573-500G
APOSOR480573-100GEA 81.2 EUR
APOSOR480573-100G APOSOR480573-25G APOSOR480573-250G APOSOR480573-500G
N-Phenylglycine 97%
N-Phenylglycine
Formula: C₈H₉NO₂
MW: 151,17 g/mol
Pto. de fusión: 121…127 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014009
Núm. CAS: 103-01-5