Etil(1-naftil)amina
Proveedor: Apollo Scientific
OR480574-25G OR480574-1G OR480574-5G
APOSOR480574-25GEA 0 EUR
APOSOR480574-25G APOSOR480574-1G APOSOR480574-5G
Etil(1-naftil)amina
Etil(1-naftil)amina
Formula: C₁₂H₁₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003880
Núm. CAS: 118-44-5