4-Methoxybenzenesulphonamide
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR480581-100G
OR480581-25G
APOSOR480581-100GEA
259
EUR
APOSOR480581-100G
APOSOR480581-25G
4-Methoxybenzenesulphonamide
4-Methoxybenzenesulphonamide
Formula:
C₇H₉NO₃S Pto. de fusión: 111…115 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00025392 Núm. CAS: 1129-26-6 |