Benzyl-2-bromoethyl ether 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR480582-100G OR480582-25G
APOSOR480582-100GEA 0 EUR
APOSOR480582-100G APOSOR480582-25G
Benzyl-2-bromoethyl ether 97%
Formula: C₉H₁₁BrO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01321307
Núm. CAS: 1462-37-9