3-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR480583-25G
OR480583-5G
APOSOR480583-25GEA
215
EUR
APOSOR480583-25G
APOSOR480583-5G
3-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine 97%
3-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Formula:
C6H4BrN3 MW: 198,0201 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09832893 Núm. CAS: 55405-67-9 |